1-Bromo-3-metoxipropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3499-25G B3499-5G
TCIAB3499-25GEA 64 EUR
TCIAB3499-25G TCIAB3499-5G
1-Bromo-3-metoxipropano ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3-metoxipropano
Formula: C₄H₉BrO
Pto. Ebullición: 132°C
Número MDL: MFCD02258473
Núm. CAS: 36865-41-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=722eb39a200430f48514d2938397c5bb4f40f705&vid=722eb39a200430f48514d2938397c5bb4f40f705&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %