Bromohidroquinona ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromobenzene-1,4-diol
B1600-25G B1600-5G
TCIAB1600-25GEA 534 EUR
TCIAB1600-25G TCIAB1600-5G
Bromohidroquinona ≥90.0% (por GC)
Bromohidroquinona
Formula: C₆H₅BrO₂
MW: 189,01 g/mol
Número MDL: MFCD00041747
Núm. CAS: 583-69-7
EINECS: 209-516-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f47a1c33871eb17687c7d47e3846b5576c88f29&vid=1f47a1c33871eb17687c7d47e3846b5576c88f29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C