Tetraclorohidroquinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0067-25G T0067-5G
TCIAT0067-25GEA 93 EUR
TCIAT0067-25G TCIAT0067-5G
Tetraclorohidroquinona ≥98.0% (por GC)
Tetraclorohidroquinona
Formula: C₆H₂Cl₄O₂
Número MDL: MFCD00041748
Núm. CAS: 87-87-6
EINECS: 201-779-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=332efe82ac95eb3968b12001dad35a178c0ef7e4&vid=332efe82ac95eb3968b12001dad35a178c0ef7e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %