2,6-Dimetilhidroquinona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2667-25G D2667-5G
TCIAD2667-25GEA 366 EUR
TCIAD2667-25G TCIAD2667-5G
2,6-Dimetilhidroquinona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Dimetilhidroquinona
Formula: C₈H₁₀O₂
Número MDL: MFCD00016466
Núm. CAS: 654-42-2
EINECS: 211-505-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26405ba888f057d2756a5dd470f7049ba9cc6626&vid=26405ba888f057d2756a5dd470f7049ba9cc6626&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Cerium redox Method) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C