2-Cloro-5-etilpirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1754-1G C1754-5G
TCIAC1754-1GEA 17 EUR
TCIAC1754-1G TCIAC1754-5G
2-Cloro-5-etilpirimidina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-etilpirimidina
Formula: C₆H₇ClN₂
Pto. Ebullición: 86°C
Número MDL: MFCD00799503
Núm. CAS: 111196-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=749a0a8b3e0d02aea8599f0c24227fe5f7c4fcd2&vid=749a0a8b3e0d02aea8599f0c24227fe5f7c4fcd2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %