4,6-Dicloro-2-metilpirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-4,6-dichloropyrimidine
D3558-25G D3558-5G
TCIAD3558-25GEA 109 EUR
TCIAD3558-25G TCIAD3558-5G
4,6-Dicloro-2-metilpirimidina ≥98.0% (por GC)
4,6-Dicloro-2-metilpirimidina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Número MDL: MFCD00090472
Núm. CAS: 1780-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f13a41c514e4595acb2b508a9f802d22162ee08&vid=6f13a41c514e4595acb2b508a9f802d22162ee08&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C