4,6-Dicloro-5-metilpirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4091-25G D4091-5G
TCIAD4091-25GEA 294 EUR
TCIAD4091-25G TCIAD4091-5G
4,6-Dicloro-5-metilpirimidina ≥98.0% (por GC)
4,6-Dicloro-5-metilpirimidina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Número MDL: MFCD01646112
Núm. CAS: 4316-97-6
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5d38d5a024834c3e2b790f446908574d953cc1c&vid=b5d38d5a024834c3e2b790f446908574d953cc1c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C