2-Cloro-5-fluoropirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2546-1G C2546-5G
TCIAC2546-1GEA 24 EUR
TCIAC2546-1G TCIAC2546-5G
2-Cloro-5-fluoropirimidina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-fluoropirimidina
Formula: C₄H₂ClFN₂
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD03788197
Núm. CAS: 62802-42-0
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %