2-Cloro-5-nitropirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2507-1G C2507-5G
TCIAC2507-1GEA 68 EUR
TCIAC2507-1G TCIAC2507-5G
2-Cloro-5-nitropirimidina ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-5-nitropirimidina
Formula: C₄H₂ClN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04117995
Núm. CAS: 10320-42-0
EINECS: 233-703-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f4e57b1626c0bc3a3550f686afb16666f36c2fa&vid=4f4e57b1626c0bc3a3550f686afb16666f36c2fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C