Cloruro de undecanoilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
U0026-10ML U0026-25ML
TCIAU0026-10MLEA 45 EUR
TCIAU0026-10ML TCIAU0026-25ML
Cloruro de undecanoilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de undecanoilo
Formula: C₁₁H₂₁ClO
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00000739
Núm. CAS: 17746-05-3
EINECS: 241-741-1
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1bf05feba7a47186c74ae90094170e6196777d4&vid=b1bf05feba7a47186c74ae90094170e6196777d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %