Mercaptoacetato de butilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Butyl Mercaptoacetate, Butyl Thioglycolate, Mercaptoacetic acid butyl ester, Thioglycolic acid butyl ester
T0903-25ML T0903-500ML
TCIAT0903-25MLEA 19 EUR
TCIAT0903-25ML TCIAT0903-500ML
Mercaptoacetato de butilo ≥98.0% (por GC)
Mercaptoacetato de butilo
Formula: C₆H₁₂O₂S
MW: 148.23 g/mol
Pto. Ebullición: 194°C
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00022087
Núm. CAS: 10047-28-6
EINECS: 233-156-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2795db80c7dbe6e1d9045188880865fcb0e8f616&vid=2795db80c7dbe6e1d9045188880865fcb0e8f616&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %