Mercaptoacetato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
T0211-25G T0211-500G
TCIAT0211-25GEA 19 EUR
TCIAT0211-25G TCIAT0211-500G
Mercaptoacetato de etilo ≥97.0% (por GC)
Mercaptoacetato de etilo
Formula: C₄H₈O₂S
Pto. Ebullición: 157°C
Pto. de inflamación: 48°C
Número MDL: MFCD00004874
Núm. CAS: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b2cc666965712ca3942946d5c801631e7b1be5b&vid=0b2cc666965712ca3942946d5c801631e7b1be5b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %