Trimetilo citrato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Citric acid trimethyl ester
C0368-25G C0368-5G
TCIAC0368-25GEA 86 EUR
TCIAC0368-25G TCIAC0368-5G
Trimetilo citrato ≥98.0% (por GC)
Trimetilo citrato
Formula: C₉H₁₄O₇
Pto. Ebullición: 176°C
Número MDL: MFCD00025889
Núm. CAS: 1587-20-8
EINECS: 216-449-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency