Metilenciclopentano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0914-1ML M0914-5ML
TCIAM0914-1MLEA 57 EUR
TCIAM0914-1ML TCIAM0914-5ML
Metilenciclopentano ≥98.0% (por GC)
Metilenciclopentano
Formula: C₆H₁₀
Pto. Ebullición: 77°C
Pto. de inflamación: –19°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001421
Núm. CAS: 1528-30-9
EINECS: 216-203-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c74e035240f71f2fd6b3098887eddde265dd2b4f&vid=c74e035240f71f2fd6b3098887eddde265dd2b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %