3-Metilpirazol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Methylpyrazole
M0564-25G M0564-5G
TCIAM0564-25GEA 67 EUR
TCIAM0564-25G TCIAM0564-5G
3-Metilpirazol ≥97.0% (por GC)
3-Metilpirazol
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Pto. Ebullición: 204°C
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD00005240
Núm. CAS: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90849cb5d35eb7e4c901bd7982828690430c9a63&vid=90849cb5d35eb7e4c901bd7982828690430c9a63&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %