3-Piperidinametanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
H0737-25G H0737-5G
TCIAH0737-25GEA 78 EUR
TCIAH0737-25G TCIAH0737-5G
3-Piperidinametanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Piperidinametanol
Formula: C₆H₁₃NO
Pto. Ebullición: 107°C
Número MDL: MFCD00005997
Núm. CAS: 4606-65-9
EINECS: 225-013-0
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4194cb2c6824c3e80df264c7546c6072cb19c61&vid=d4194cb2c6824c3e80df264c7546c6072cb19c61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency