4-Piperidinametanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P1653-25G P1653-5G
TCIAP1653-25GEA 160 EUR
TCIAP1653-25G TCIAP1653-5G
4-Piperidinametanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Piperidinametanol
Formula: C₆H₁₃NO
Pto. Ebullición: 135°C
Número MDL: MFCD00174228
Núm. CAS: 6457-49-4
UN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=344521350a3aea8c1b5ed3c6650b7ad75ce75129&vid=344521350a3aea8c1b5ed3c6650b7ad75ce75129&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C