3-Oxohexanoato de etilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
K0030-25ML K0030-500ML
TCIAK0030-25MLEA 22 EUR
TCIAK0030-25ML TCIAK0030-500ML
3-Oxohexanoato de etilo ≥95.0% (por GC)
3-Oxohexanoato de etilo
Formula: C₈H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 95°C
Pto. de inflamación: 78°C
Número MDL: MFCD00009401
Núm. CAS: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3105e110095fecdc1b581ca3cc807e70a284c48&vid=f3105e110095fecdc1b581ca3cc807e70a284c48&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)