3-Oxohexanoato de metilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 3-oxohexanoate
K0037-25ML K0037-500ML
TCIAK0037-25MLEA 18 EUR
TCIAK0037-25ML TCIAK0037-500ML
3-Oxohexanoato de metilo ≥96.0% (por GC)
3-Oxohexanoato de metilo
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Pto. Ebullición: 85°C
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00040995
Núm. CAS: 30414-54-1
EINECS: 250-185-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=610b988711b84c145f1efbd35ac3dd6d4b1ff9fa&vid=610b988711b84c145f1efbd35ac3dd6d4b1ff9fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %