Fenilhidroquinona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D0584-25G
D0584-5G
TCIAD0584-25GEA
889
EUR
TCIAD0584-25G
TCIAD0584-5G
Fenilhidroquinona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fenilhidroquinona
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ |
Número MDL:
MFCD00002342 Núm. CAS: 1079-21-6 EINECS: 214-091-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Cerium redox Method) | min. 97.0 % |
Melting point | 99.0 to 103.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |