Cloroformiato de clorometilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

C1396-25G C1396-100G
TCIAC1396-25GEA 173 EUR
TCIAC1396-25G TCIAC1396-100G
Cloroformiato de clorometilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Cloroformiato de clorometilo
Formula: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128,94 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de inflamación: 95°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00077688
Núm. CAS: 22128-62-7
EINECS: 244-793-3
UN: 2745
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e804568bab7903101cf4cc780b18b240b840005b&vid=e804568bab7903101cf4cc780b18b240b840005b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR