2,5-Dicloro-p-benzoquinona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0343-1G D0343-5G
TCIAD0343-1GEA 32 EUR
TCIAD0343-1G TCIAD0343-5G
2,5-Dicloro-p-benzoquinona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,5-Dicloro-p-benzoquinona
Formula: C₆H₂Cl₂O₂
Número MDL: MFCD00041736
Núm. CAS: 615-93-0
EINECS: 210-453-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e917539f5cf93db311b127e1051f80aaefbb6d77&vid=e917539f5cf93db311b127e1051f80aaefbb6d77&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C