terc-Butanolato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
S0450-100G S0450-25G S0450-500G
TCIAS0450-100GEA 31 EUR
TCIAS0450-100G TCIAS0450-25G TCIAS0450-500G
terc-Butanolato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
terc-Butanolato de sodio
Formula: C₄H₉NaO
Número MDL: MFCD00040575
Núm. CAS: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
UN: 3206
ADR: 4.2,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=866f48492de702b77e98ae82eee2c32674e6acff&vid=866f48492de702b77e98ae82eee2c32674e6acff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %