Salicilato de 2-hidroxietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0113-25G E0113-500G
TCIAE0113-25GEA 17 EUR
TCIAE0113-25G TCIAE0113-500G
Salicilato de 2-hidroxietilo ≥98.0% (por GC)
Salicilato de 2-hidroxietilo
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 172°C
Número MDL: MFCD00002862
Núm. CAS: 87-28-5
EINECS: 201-737-2
Índice Merck: 14,04499
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e24d907a6e15fb6cdc16ab9fa0384ecfdf4c1623&vid=e24d907a6e15fb6cdc16ab9fa0384ecfdf4c1623&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %