Metoxihidroquinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methoxyhydroquinone
M0539-25G M0539-5G
TCIAM0539-25GEA 143 EUR
TCIAM0539-25G TCIAM0539-5G
Metoxihidroquinona ≥98.0% (por GC)
Metoxihidroquinona
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Pto. Ebullición: 180°C
Número MDL: MFCD00013971
Núm. CAS: 824-46-4
EINECS: 212-530-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbd2321147c158146dfb19783414c331ae89a2af&vid=bbd2321147c158146dfb19783414c331ae89a2af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency