2-(Etiltio)etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0248-25ML E0248-500ML E0248-100ML
TCIAE0248-25MLEA 16 EUR
TCIAE0248-25ML TCIAE0248-500ML TCIAE0248-100ML
2-(Etiltio)etanol ≥98.0% (por GC)
2-(Etiltio)etanol
Formula: C₄H₁₀OS
Pto. Ebullición: 182°C
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD00002909
Núm. CAS: 110-77-0
EINECS: 203-802-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,03857
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75ab1f71099c9cf2f1187a010fc1baf606e2f761&vid=75ab1f71099c9cf2f1187a010fc1baf606e2f761&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %