2-(Metiltio)etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0358-25ML M0358-100ML
TCIAM0358-25MLEA 41 EUR
TCIAM0358-25ML TCIAM0358-100ML
2-(Metiltio)etanol ≥98.0% (por GC)
2-(Metiltio)etanol
Formula: C₃H₈OS
Pto. Ebullición: 81°C
Pto. de inflamación: 70°C
Número MDL: MFCD00002908
Núm. CAS: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca3e79e7a05e973ad065bec6d2e9598b6baa42a0&vid=ca3e79e7a05e973ad065bec6d2e9598b6baa42a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %