Isobutirilacetato de etilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0882-25G E0882-5G
TCIAE0882-25GEA 118 EUR
TCIAE0882-25G TCIAE0882-5G
Isobutirilacetato de etilo ≥95.0% (por GC)
Isobutirilacetato de etilo
Formula: C₈H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: 44°C
Número MDL: MFCD00009198
Núm. CAS: 7152-15-0
EINECS: 230-491-9
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b21566831159f30757304db6c2f359617e2f98b1&vid=b21566831159f30757304db6c2f359617e2f98b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %