3,3-Dimetilbutiraldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,3-Dimethylbutanal
D4098-25ML D4098-5ML
TCIAD4098-25MLEA 170 EUR
TCIAD4098-25ML TCIAD4098-5ML
3,3-Dimetilbutiraldehído ≥97.0% (por GC)
3,3-Dimetilbutiraldehído
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de inflamación: 13°C
Número MDL: MFCD00042807
Núm. CAS: 2987-16-8
EINECS: 221-054-3
UN: 1989
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6191a77bed9135da8dfb3d9f416f0eaa66feac1&vid=a6191a77bed9135da8dfb3d9f416f0eaa66feac1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8000 to 0.8100
Refractive index n20/D 1.3950 to 1.3990