5-Decino ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1190-25ML D1190-5ML
TCIAD1190-25MLEA 220 EUR
TCIAD1190-25ML TCIAD1190-5ML
5-Decino ≥98.0% (por GC)
5-Decino
Formula: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Pto. Ebullición: 177°C
Pto. de inflamación: 54°C
Número MDL: MFCD00027277
Núm. CAS: 1942-46-7
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a8d496383d8047458b10fe430a2f1751cef12f&vid=46a8d496383d8047458b10fe430a2f1751cef12f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %