(Dietoximetoxi)benceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
O0187-25G
O0187-5G
TCIAO0187-25GEA
216
EUR
TCIAO0187-25G
TCIAO0187-5G
(Dietoximetoxi)benceno ≥97.0% (por GC)
(Dietoximetoxi)benceno
Formula:
C₁₁H₁₆O₃ Pto. Ebullición: 104°C Pto. de inflamación: 65°C |
Número MDL:
MFCD00009228 Núm. CAS: 14444-77-0 EINECS: 238-421-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |