4,4-Dietoxibutilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4,4-Diethoxybutan-1-amine, 4-Aminobutanal diethyl acetal
D3968-25G D3968-5G
TCIAD3968-25GEA 183 EUR
TCIAD3968-25G TCIAD3968-5G
4,4-Dietoxibutilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4-Dietoxibutilamina
Formula: C₈H₁₉NO₂
MW: 161.24 g/mol
Pto. Ebullición: 196°C
Pto. de inflamación: 62°C
Número MDL: MFCD00008227
Núm. CAS: 6346-09-4
EINECS: 228-753-2
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06b8cda24b6495da12dcc6f8cdbd3def3acbd297&vid=06b8cda24b6495da12dcc6f8cdbd3def3acbd297&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %