4-Aminopiperidina ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1591-25ML A1591-5ML
TCIAA1591-25MLEA 119 EUR
TCIAA1591-25ML TCIAA1591-5ML
4-Aminopiperidina ≥96.0% (by GC, titration analysis)
4-Aminopiperidina
Formula: C₅H₁₂N₂
Pto. de inflamación: 48°C
Número MDL: MFCD02179399
Núm. CAS: 13035-19-3
UN: 2925
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dca5388993791c4e045a9d7c02b2991339c0008f&vid=dca5388993791c4e045a9d7c02b2991339c0008f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %