Norborneno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
N0166-25G N0166-400G
TCIAN0166-25GEA 17 EUR
TCIAN0166-25G TCIAN0166-400G
Norborneno ≥99.0% (por GC)
Norborneno
Formula: C₇H₁₀
Pto. Ebullición: 96°C
Número MDL: MFCD00082304
Núm. CAS: 498-66-8
EINECS: 207-866-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5684240730ef49c4e8e7275c1220a4cb8cac910b&vid=5684240730ef49c4e8e7275c1220a4cb8cac910b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C