(Feniltio)trimetilsilano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phenylthiotrimethylsilane
P1378-25G P1378-5G
TCIAP1378-25GEA 272 EUR
TCIAP1378-25G TCIAP1378-5G
(Feniltio)trimetilsilano ≥95.0% (por GC)
(Feniltio)trimetilsilano
Formula: C₉H₁₄SSi
Pto. Ebullición: 65°C
Pto. de inflamación: 33°C
Número MDL: MFCD00008272
Núm. CAS: 4551-15-9
EINECS: 224-916-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4be418c0d2e0b6063f75bcfe5e8f5fe066876ec&vid=c4be418c0d2e0b6063f75bcfe5e8f5fe066876ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %