4-Amino-1-bencilpiperidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Amino-N-benzylpiperidine
A1086-25G A1086-500G A1086-100G
TCIAA1086-25GEA 84 EUR
TCIAA1086-25G TCIAA1086-500G TCIAA1086-100G
4-Amino-1-bencilpiperidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-1-benzylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
MW: 190,29 g/mol
Número MDL: MFCD00006504
Núm. CAS: 50541-93-0
EINECS: 256-620-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce19b8dd1f13a0db0f343401599f2358ad156de&vid=8ce19b8dd1f13a0db0f343401599f2358ad156de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %