4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A1077-25ML A1077-500ML
TCIAA1077-25MLEA 22 EUR
TCIAA1077-25ML TCIAA1077-500ML
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina ≥98.0% (por GC)
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidina
Formula: C₉H₂₀N₂
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00005984
Núm. CAS: 36768-62-4
EINECS: 253-197-2
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96aa30713e106d036c97f9fda97ac2329d151c15&vid=96aa30713e106d036c97f9fda97ac2329d151c15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %