2,2,6,6-Tetrametilpiperidin-4-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
T0910-25G T0910-500G
TCIAT0910-25GEA 26 EUR
TCIAT0910-25G TCIAT0910-500G
2,2,6,6-Tetrametilpiperidin-4-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2,6,6-Tetrametilpiperidin-4-ol
Formula: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Número MDL: MFCD00005983
Núm. CAS: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=322984127382a062fbddbedd3a1bcf4ffa81c487&vid=322984127382a062fbddbedd3a1bcf4ffa81c487&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency