3-Acetilcumarina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Acetyl-2H-chromen-2-one
A2200-25G A2200-5G
TCIAA2200-25GEA 117 EUR
TCIAA2200-25G TCIAA2200-5G
3-Acetilcumarina ≥98.0% (por GC)
3-Acetilcumarina
Formula: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Número MDL: MFCD00006853
Núm. CAS: 3949-36-8
EINECS: 223-541-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5521f47ce156cd84cdfbb60d39d30b3a30b2cd57&vid=5521f47ce156cd84cdfbb60d39d30b3a30b2cd57&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C