2,5-Dihidroxi-p-benzoquinona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
D0574-25G D0574-5G
TCIAD0574-25GEA 448 EUR
TCIAD0574-25G TCIAD0574-5G
2,5-Dihidroxi-p-benzoquinona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,5-Dihidroxi-p-benzoquinona
Formula: C₆H₄O₄
MW: 140,1 g/mol
Número MDL: MFCD00001598
Núm. CAS: 615-94-1
EINECS: 210-454-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4ef0eb085e43327ccb834ff04995918f68c1696&vid=f4ef0eb085e43327ccb834ff04995918f68c1696&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %