5-Metil-2,3-dimetoxi-p-benzoquinona ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
D1956-1G D1956-5G
TCIAD1956-1GEA 16 EUR
TCIAD1956-1G TCIAD1956-5G
5-Metil-2,3-dimetoxi-p-benzoquinona ≥97.0% (by titrimetric analysis)
5-Metil-2,3-dimetoxi-p-benzoquinona
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Número MDL: MFCD00001595
Núm. CAS: 605-94-7
EINECS: 210-100-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3bc6eff6cfab442b3fdb95c04a95d2f37d34e99&vid=e3bc6eff6cfab442b3fdb95c04a95d2f37d34e99&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency