2,5-Dimetil-p-benzoquinona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0686-25G D0686-5G D0686-1G
TCIAD0686-25GEA 307 EUR
TCIAD0686-25G TCIAD0686-5G TCIAD0686-1G
2,5-Dimetil-p-benzoquinona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dimetil-p-benzoquinona
Formula: C₈H₈O₂
Número MDL: MFCD00041737
Núm. CAS: 137-18-8
EINECS: 205-283-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1047268e03955832bcfa1ce9088b7bf4e583b5a&vid=d1047268e03955832bcfa1ce9088b7bf4e583b5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Cerium redox Method) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency