2,6-Di-terc-butil-p-benzoquinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
D2256-25G D2256-5G
TCIAD2256-25GEA 212 EUR
TCIAD2256-25G TCIAD2256-5G
2,6-Di-terc-butil-p-benzoquinona ≥98.0% (por GC)
2,6-Di-terc-butil-p-benzoquinona
Formula: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220.31 g/mol
Número MDL: MFCD00001601
Núm. CAS: 719-22-2
EINECS: 211-946-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ec0d8d56f8b603d884b277a62be1194337fd553&vid=4ec0d8d56f8b603d884b277a62be1194337fd553&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C