2,6-Dimetil-p-benzoquinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
D2234-1G
D2234-25G
D2234-5G
TCIAD2234-1GEA
73
EUR
TCIAD2234-1G
TCIAD2234-25G
TCIAD2234-5G
2,6-Dimetil-p-benzoquinona ≥98.0% (por GC)
2,6-Dimetil-p-benzoquinona
Formula:
C₈H₈O₂ MW: 136.15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00001605 Núm. CAS: 527-61-7 EINECS: 208-420-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 71.0 to 74.0 deg-C |