3,5-Di-terc-butil-o-benzoquinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2430-25G D2430-5G
TCIAD2430-25GEA 222 EUR
TCIAD2430-25G TCIAD2430-5G
3,5-Di-terc-butil-o-benzoquinona ≥98.0% (por GC)
3,5-Di-terc-butil-o-benzoquinona
Formula: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Número MDL: MFCD00001647
Núm. CAS: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56819dde278c6c89de557d87c631c1ed540c9f73&vid=56819dde278c6c89de557d87c631c1ed540c9f73&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %