3-Amino-1-metilpirazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
A2277-1G
A2277-5G
TCIAA2277-1GEA
26
EUR
TCIAA2277-1G
TCIAA2277-5G
3-Amino-1-metilpirazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-1-metilpirazol
Formula:
C₄H₇N₃ MW: 97.12 g/mol Pto. Ebullición: 89°C |
Número MDL:
MFCD00466340 Núm. CAS: 1904-31-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |