5-Bromo-2-metoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3521-1G
B3521-5G
TCIAB3521-1GEA
45
EUR
TCIAB3521-1G
TCIAB3521-5G
5-Bromo-2-metoxipirimidina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-metoxipirimidina
Formula:
C₅H₅BrN₂O MW: 189,01 g/mol |
Número MDL:
MFCD04973351 Núm. CAS: 14001-66-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 56.0 to 60.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...