5-Bromo-2-hidroxipirimidina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromopyrimidin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-pyrimidinone
B2848-25G B2848-5G
TCIAB2848-25GEA 63 EUR
TCIAB2848-25G TCIAB2848-5G
5-Bromo-2-hidroxipirimidina ≥95.0% (por GC)
5-Bromo-2-hidroxipirimidina
Formula: C₄H₃BrN₂O
Pto. de fusión: 235°C
Número MDL: MFCD01318956
Núm. CAS: 38353-06-9
EINECS: 253-896-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ca430c5e1419c57c61510d0acc9886e43f69240&vid=4ca430c5e1419c57c61510d0acc9886e43f69240&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %