2-Amino-4-cloro-6-metilpirimidina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloro-6-methylpyrimidin-2-amine
A1088-25G
A1088-5G
TCIAA1088-25GEA
65
EUR
TCIAA1088-25G
TCIAA1088-5G
2-Amino-4-cloro-6-metilpirimidina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Formula:
C₅H₆ClN₃ MW: 143,58 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006091 Núm. CAS: 5600-21-5 EINECS: 227-018-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 184.0 to 187.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |