2-Amino-4-hidroxi-6-metilpirimidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1204-25G A1204-250G
TCIAA1204-25GEA 36 EUR
TCIAA1204-25G TCIAA1204-250G
2-Amino-4-hidroxi-6-metilpirimidina ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-4-hidroxi-6-metilpirimidina
Formula: C₅H₇N₃O
Número MDL: MFCD00006095
Núm. CAS: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1fb69f307c47cb335372982c48222316a8f80ed&vid=c1fb69f307c47cb335372982c48222316a8f80ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in HCl (1+3) almost transparency